Learn More
MedChemExpress Motixafortide
Especificaciones
Especificaciones
| Pureza | 98.27% |
| CAS | 664334-36-5 |
| Contenido y almacenamiento | Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| Para utilizar con (aplicación) | Cancer-programmed cell death |
| Peso molecular | 2159.52 g/mol |
| Tipo de producto | Peptides |
| Cantidad | 25 mg |
| Condiciones de envío | Room temperature |
| Solubilidad | DMSO : ≥ 100 mg/mL (46.31 mM) ∣H2O : 100 mg/mL (46.31 mM∣Need ultrasonic) |
| Sinónimo | BKT140 (4-fluorobenzoyl)∣ BL-8040∣ TF14016 |