Learn More
Motesanib, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Motesanib |
| CAS | 453562-69-1 |
| Fórmula molecular | C22 H23 N5 O |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | N-(2,3-Dihydro-3,3-dimethyl-1H-indol-6-yl)-2-[(4-pyridinylmethyl)amino]-3-pyridinecarboxamide, AMG 706 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C22H23N5O/c1-22(2)14-26-19-12-16(5-6-18(19)22)27-21(28)17-4-3-9-24-20(17)25-13-15-7-10-23-11-8-15/h3-12,26H,13-14H2,1-2H3,(H,24,25)(H,27,28) |
| SMILES | CC1(C)CNc2cc(NC(=O)c3cccnc3NCc4ccncc4)ccc12 |
| Nombre IUPAC | N-(3,3-dimetil-1,2-dihidroindol-6-il)-2-(piridin-4-ilmetilamino)piridina-3-carboxamida |
| Peso molecular (g/mol) | 373.45 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 373.1903 |