Learn More
Motesanib, MedChemExpress
Descripción
Motesanib (AMG 706) is a potent ATP-competitive inhibitor of VEGFR1/2/3 with IC50s of 2 nM/3 nM/6 nM, respectively, and has similar activity against Kit, and is appr 10-fold more selective for VEGFR than PDGFR and Ret.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Motesanib |
| CAS | 453562-69-1 |
| Color | Light Yellow |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C22H23N5O |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | AMG 706 |
| Información de solubilidad | DMSO : ≥ 100 mg/mL (267.77 mM) |
| SMILES | O=C(C1=CC=CN=C1NCC2=CC=NC=C2)NC3=CC(NCC4(C)C)=C4C=C3 |
| Peso molecular (g/mol) | 373.45 |
| Mostrar más |