Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Difosfato de motesanib |
| CAS | 857876-30-3 |
| Cantidad | 100 mg |
| Condiciones de envío | No hay requisitos especiales |
| Línea de productos | Ciencias de la vida |
| Fórmula molecular | C22 H23 N5 O . 2 H3 O4 P |
| Forma física | Polvo y/o escamas |
| Color | De blanco a marrón claro |
| Pureza | ≥97,5% |