Learn More
Mosabride, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Mosapride |
| CAS | 112885-41-3 |
| Fórmula molecular | C21 H25 Cl F N3 O3 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | Benzamide, 4-amino-5-chloro-2-ethoxy-N-[[4-[(4-fluorophenyl)methyl]-2-morpholinyl]methyl]-, 4-Amino-5-chloro-2-ethoxy-N-[[4-[(4-fluorophenyl)methyl]-2-morpholinyl]methyl]benzamide, 4-Amino-5-chloro-2-ethoxy-N-[[4-(4-fluorobenzyl)-2-morpholinyl]methyl]benzamide, Mosapride, Moza |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C21H25ClFN3O3/c1-2-28-20-10-19(24)18(22)9-17(20)21(27)25-11-16-13-26(7-8-29-16)12-14-3-5-15(23)6-4-14/h3-6,9-10,16H,2,7-8,11-13,24H2,1H3,(H,25,27) |
| SMILES | CCOc1cc(N)c(Cl)cc1C(=O)NCC2CN(Cc3ccc(F)cc3)CCO2 |
| Nombre IUPAC | 4-amino-5-cloro-2-etoxi-N-[[4-[(4-fluorofenil)metil]morfolina 2-il]metilbenzamida |
| Peso molecular (g/mol) | 421.89 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 421.1568 |