Learn More
Mosaprida N-óxido, TRC
Código de producto. 30472964
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 mg
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
2.50 miligramo
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30472964 5 mg 5 miligramos
30470985 2.5 mg 2.50 miligramo
30478983 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30472964 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM7310155MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1161443-73-7
Fórmula molecular C21 H25 Cl F N3 O4
Peso molecular (g/mol) 437.89
Sinónimo Benzamide, 4-amino-5-chloro-2-ethoxy-N-[[4-[(4-fluorophenyl)methyl]-4-oxido-2-morpholinyl]methyl]-, 4-Amino-5-chloro-2-ethoxy-N-[[4-[(4-fluorophenyl)methyl]-4-oxido-2-morpholinyl]methyl]benzamide, 4-Amino-5-chloro-2-ethoxy-N-[[4-(4-fluorobenzyl)-4-oxido-2-morpholinyl]methyl]benzamide, Mosapride-4'-N-oxide, Mosapride N-oxide
Nombre IUPAC 4-amino-5-cloro-2-etoxi-N-[[4-[(4-fluorofenil)metil]-4-oxidomorfolina 4-ium-2-il]metilbenzamida
SMILES CCOc1cc(N)c(Cl)cc1C(=O)NCC2C[N+]([O-])(Cc3ccc(F)cc3)CCO2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Mosapride N-oxide
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C21H25ClFN3O4/c1-2-29-20-10-19(24)18(22)9-17(20)21(27)25-11-16-13-26(28,7-8-30-16)12-14-3-5-15(23)6-4-14/h3-6,9-10,16H,2,7-8,11-13,24H2,1H3,(H,25,27)
Formula Weight (peso de la fórmula) 437.1518