Learn More
Mosaprida Citrato Dihidrato, TRC
Código de producto. 30136496
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30136496 50 mg 50 miligramos
30007348 1 g 1 g
17951985 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30136496 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM73099550MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 636582-62-2
Fórmula molecular C21 H25 Cl F N3 O3 . C6 H8 O7 . 2 H2 O
Peso molecular (g/mol) 650.05
Sinónimo Benzamide, 4-amino-5-chloro-2-ethoxy-N-[[4-[(4-fluorophenyl)methyl]-2-morpholinyl]methyl]-, 2-hydroxy-1,2,3-propanetricarboxylate, hydrate (1:1:2), Benzamide, 4-amino-5-chloro-2-ethoxy-N-[[4-[(4-fluorophenyl)methyl]-2-morpholinyl]methyl]-, 2-hydroxy-1,2,3-propanetricarboxylate (1:1), dihydrate (9CI), Mosapride citrate dihydrate, 4-Amino-5-chloro-2-ethoxy-N-[[4-[(4-fluorophenyl)methyl]-2-morpholinyl]methyl]benzamide citrate dihydrate, 4-Amino-5-chloro-2-ethoxy-N-[[4-(4-fluorobenzyl)-2-morpholinyl]methyl]benzamide citrate dihydrate
Nombre IUPAC 4-amino-5-cloro-2-etoxi-N-[[4-[(4-fluorofenil)metil]morfolina-2-il]metil]benzamida; 2-hidroxipropano-1,2,3-ácido tricarboxílico; dihidrato
SMILES O.O.CCOc1cc(N)c(Cl)cc1C(=O)NCC2CN(Cc3ccc(F)cc3)CCO2.OC(=O)CC(O)(CC(=O)O)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Mosapride Citrate Dihydrate
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C21H25ClFN3O3.C6H8O7.2H2O/c1-2-28-20-10-19(24)18(22)9-17(20)21(27)25-11-16-13-26(7-8-29-16)12-14-3-5-15(23)6-4-14;7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10;;/h3-6,9-10,16H,2,7-8,11-13,24H2,1H3,(H,25,27);13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12);2*1H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 649.205
Porcentaje de pureza >95%