Learn More
MedChemExpress Morusin
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| Peso molecular | 420.45 g/mol |
| Condiciones de envío | Room temperature |
| Para utilizar con (aplicación) | Cancer-Kinase/protease |
| CAS | 62596-29-6 |
| Tipo de producto | Natural Products |
| Pureza | 99.83% |
| Solubilidad | DMSO : ≥ 100 mg/mL (237.84 mM) |
| Sinónimo | Mulberrochromene |
| Objetivo | NF-κB∣STAT∣Bacterial |
| Mostrar más |