Learn More
MedChemExpress Morusin
Código de producto. 16433886
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16433886 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 16433886 Proveedor MedChemExpress N.º de proveedor HYN0622
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-11-2026
MedChemExpress Morusin is a prenylated flavonoid isolated from M. australis with various biological activities, such as antitumor, antioxidant, and anti-bacteria property. Morusin could inhibit NF-κB and STAT3 activity.
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Peso molecular 420.45 g/mol
Condiciones de envío Room temperature
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease
CAS 62596-29-6
Tipo de producto Natural Products
Pureza 99.83%
Solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (237.84 mM)
Sinónimo Mulberrochromene
Objetivo NF-κB∣STAT∣Bacterial