Learn More
Morusin, TRC
Código de producto. 30136325
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30136325 100 mg 100 miligramos
30003514 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30136325 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM728000100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 62596-29-6
Fórmula molecular C25 H24 O6
Peso molecular (g/mol) 420.45
Sinónimo 4H,8H-Benzo[1,2-b:3,4-b']dipyran-4-one, 2-(2,4-dihydroxyphenyl)-5-hydroxy-8,8-dimethyl-3-(3-methyl-2-buten-1-yl)-, 4H,8H-Benzo[1,2-b:3,4-b']dipyran-4-one, 2-(2,4-dihydroxyphenyl)-5-hydroxy-8,8-dimethyl-3-(3-methyl-2-butenyl)- (9CI), 2-(2,4-Dihydroxyphenyl)-5-hydroxy-8,8-dimethyl-3-(3-methyl-2-buten-1-yl)-4H,8H-benzo[1,2-b:3,4-b']dipyran-4-one, Morusin, Mulberrochromene, NSC 649220
Nombre IUPAC 2-(2,4-dihidroxifenil)-5-hidroxi-8,8-dimetil-3-(3-metilbut-2-enil)pirano[2,3-h]crómen-4-uno
SMILES CC(=CCC1=C(Oc2c3C=CC(C)(C)Oc3cc(O)c2C1=O)c4ccc(O)cc4O)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Morusin
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C25H24O6/c1-13(2)5-7-17-22(29)21-19(28)12-20-16(9-10-25(3,4)31-20)24(21)30-23(17)15-8-6-14(26)11-18(15)27/h5-6,8-12,26-28H,7H2,1-4H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 420.1573