Learn More
Heinz Herenz Mortero de vidrio prensado
Código de producto. 30158401
Cambiar vista
Click to view available options
Diámetro exterior (métrico):
80 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 12
Código de producto. Diámetro exterior (métrico) Tamaño de la unidad
30158401 80 mm paquete de 12
1 options
Código de producto. 30158401 Proveedor Heinz Herenz N.º de proveedor 1070580
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    645.75€
    537.51€ / paquete de 12
    Ahorro 108.24€
    16% Descuento
Fecha estimada de envoi: 09-11-2026
Mortero de diámetro exterior 80 mm. Vidrio prensado.
  • Mortero de vidrio prensado
  • 80 mm de diámetro exterior
  • Porcelana
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Diámetro exterior (métrico) 80 mm
Tipo de producto Mortero y mano de mortero
Material Vidrio
Acabado Sin esmaltado
Capacidad (métrico) 80 mm