Learn More
Mortero de vidrio de borosilicato Pyrex™
Código de producto. 12347462
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
100 ml
120mL
300mL
Diámetro exterior (métrico):
80mm
100mm
120 mm
Altura (métrico):
60mm
75mm
90 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Diámetro exterior (métrico) Altura (métrico) Tamaño de la unidad
12347462 100 ml 80mm 60mm cada uno
12662022 300mL 120 mm 90 mm cada uno
12652022 120mL 100mm 75mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 12347462 Proveedor Pyrex N.º de proveedor 718234
Fecha estimada de envoi: 14-01-2027
Fabricado con vidrio de borosilicato Pyrex™ para ofrecer la máxima resistencia a choques térmicos y corrosión química. El mortero de vidrio de borosilicato Pyrex™ es un bol de laboratorio de molienda ideal para la preparación de compuestos, la mezcla y la molienda de polvos. Para su uso con la maja Pyrex™ que se vende por separado.
  • Fabricada con vidrio de borosilicato Pyrex™ para ofrecer la máxima resistencia a choques térmicos y corrosión química.
  • Para su uso con morteros Pyrex™ (se venden por separado)
  • Ideal para la preparación de compuestos, mezclado y molido de polvos
Especificaciones
Diámetro exterior (métrico) 80mm
Tipo de producto Mortero
Material Vidrio de borosilicato
Para utilizar con (equipo) Maja Pyrex™
Para utilizar con (aplicación) Ideal para la preparación de compuestos, mezclado y molido de polvo
Altura (métrico) 60mm
Capacidad (métrico) 100 ml