Learn More
Morroniside, TRC
Código de producto. 30478280
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30478280 100 mg 100 miligramos
30465196 10 mg 10 miligramos
30472369 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30478280 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM725700100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 25406-64-8
Fórmula molecular C17 H26 O11
Peso molecular (g/mol) 406.38
Sinónimo 1H,3H-Pyrano[3,4-c]pyran-5-carboxylic acid, 8-(β-D-glucopyranosyloxy)-4,4a,8,8a-tetrahydro-3-hydroxy-1-methyl-, methyl ester, (1S,3R,4aS,8S,8aS)-, 1H,3H-Pyrano[3,4-c]pyran-5-carboxylic acid, 8-(β-D-glucopyranosyloxy)-4,4a,8,8a-tetrahydro-3-hydroxy-1-methyl-, methyl ester, [1S-(1α,3β,4aβ,8β,8aβ)]-, Morroniside (8CI), (7β-OH)-Morroniside, Morronisid, β-Morroniside
Nombre IUPAC metilo (1S,3R,4aS,8S,8S,8aS)-3-hidroxi-1-metil-8-[(2S,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihidroxi-6-(hidroximetil)oxan-2-il]oxi-1,3,4,4a,8,8a-hexahidropirano[3,4-c]piran-5-carboxilato
SMILES O([C@H]1[C@]2([C@@](C(C(OC)=O)=CO1)(C[C@H](O)O[C@H]2C)[H])[H])[C@@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]3O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Morroniside
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C17H26O11/c1-6-11-7(3-10(19)26-6)8(15(23)24-2)5-25-16(11)28-17-14(22)13(21)12(20)9(4-18)27-17/h5-7,9-14,16-22H,3-4H2,1-2H3/t6-,7+,9+,10+,11+,12+,13-,14+,16-,17-/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 406.1475