Learn More
Morroniside, MedChemExpress
Código de producto. 16489008
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16489008 10 mg 10 miligramos
16471428 5 mg 5 miligramos
16463876 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16489008 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYN0532
MedChemExpress Morroniside has neuroprotective effect by inhibiting neuron apoptosis and MMP2/9 expression.
Morroniside has neuroprotective effect by inhibiting neuron apoptosis and MMP2/9 expression.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Morroniside
CAS 25406-64-8
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C17H26O11
Cantidad 10 mg
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (246.08 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 50 mg/mL (123.04 mM; Need ultrasonic)
SMILES O[C@H]([C@@H](O)[C@@H]1O)[C@](O[C@@H]1CO)([H])O[C@H]2[C@@]([C@@H]3C)([H])[C@@](C[C@H](O)O3)([H])C(C(OC)=O)=CO2
Peso molecular (g/mol) 406.38
Formula Weight (peso de la fórmula) 406.38
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Metabolism-protein/nucleotide metabolism