Learn More
Morphothion, TRC
Código de producto. 30470848
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30470848 500 mg 500 miligramos
30470480 1 g 1 g
30467808 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30470848 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM414630500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 144-41-2
Fórmula molecular C8 H16 N O4 P S2
Peso molecular (g/mol) 285.32
Sinónimo Phosphorodithioic acid, O,O-dimethyl S-(morpholinocarbonylmethyl) ester (6CI), Phosphorodithioic acid, O,O-dimethyl ester, S-ester with 4-(mercaptoacetyl)morpholine (7CI,8CI), Morpholine, 4-(mercaptoacetyl)-, S-ester with O,O-dimethyl phosphorodithioate (8CI), 4-(Mercaptoacetyl)morpholine O,O-dimethyl phosphorodithioate, Ekatin F, Ekatin M, Morphothion, Morphotox, O,O-Dimethyl S-(morpholinocarbonylmethyl) phosphorodithioate
Nombre IUPAC 2-dimetaxifosfinotiloilsulfanil-1-morfolina 4-iletananona
SMILES COP(=S)(OC)SCC(=O)N1CCOCC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Morphothion
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C8H16NO4PS2/c1-11-14(15,12-2)16-7-8(10)9-3-5-13-6-4-9/h3-7H2,1-2H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 285.0258