Learn More
Morphothiadin, MedChemExpress
Código de producto. 16480577
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16480577 50 mg 50 miligramos
16453006 25 mg 25 miligramos
16451119 1 mg 1 miligramo
16446967 5 mg 5 miligramos
16424248 10 mg 10 miligramos
16405186 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 16480577 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY108917
MedChemExpress Morphothiadin is a potent inhibitor on the replication of both wild-type and adefovir-resistant HBV with an IC50 of 12 nM.
Morphothiadin is a potent inhibitor on the replication of both wild-type and adefovir-resistant HBV with an IC50 of 12 nM.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Morphothiadin
CAS 1092970-12-1
Color Light Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C21H22BrFN4O3S
Cantidad 50 mg
Sinónimo GLS4
Información de solubilidad DMSO : 62.5 mg/mL (122.70 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C)
SMILES O=C(C1=C(CN2CCOCC2)NC(C3=NC=CS3)=NC1C4=CC=C(F)C=C4Br)OCC
Peso molecular (g/mol) 509.39
Formula Weight (peso de la fórmula) 509.39
Porcentaje de pureza 99.05%
Grado Research
Forma física Powder
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-anti-virus