Learn More
Morfoline, TRC
Código de producto. 30012293
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mL
25 mL
50 mL
Tamaño de la unidad:
10 ml
25 ml
50 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30012293 25 mL 25 ml
30006401 10 mL 10 ml
30003736 50 mL 50 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30012293 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM72372525ML
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 110-91-8
Fórmula molecular C4 H9 N O
Peso molecular (g/mol) 87.12
Sinónimo Morpholine, Molsidomine Imp. E (EP), Morpholine (8CI, 9CI, ACI), 1-Oxa-4-azacyclohexane, 2H-1,4-Oxazine, tetrahydro-, 4H-1,4-Oxazine, tetrahydro-, BASF 238, Diethylene imidoxide, Diethylene oximide, Diethylenimide oxide, Drewamine, NSC 9376, p-Isoxazine, tetrahydro-, Tetrahydro-1,4-oxazine, Tetrahydro-2H-1,4-oxazine, Tetrahydro-p-oxazine
Nombre IUPAC morfolina
SMILES C1COCCN1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Morpholine
Cantidad 25 mL
Fórmula InChI InChI=1S/C4H9NO/c1-3-6-4-2-5-1/h5H,1-4H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 87.0684