Learn More
Morfolina, Mikromol™
Código de producto. 18022100
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18022100 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 18022100 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0267.06
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Morfolina
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Morpholine
CAS 110-91-8
Nombres de analitos o componentes Morpholine
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C4 H9 N O
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Morpholine, Molsidomine Imp. E (EP), Molsidomine Impurity E
Fórmula InChI InChI=1S/C4H9NO/c1-3-6-4-2-5-1/h5H,1-4H2
SMILES C1COCCN1
Nombre IUPAC morfolina
Peso molecular (g/mol) 87.12
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 87,0684 g/mol