Learn More
Morfolina-d8, TRC
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | Morpholine D8 |
| CAS | 342611-02-3 |
| Fórmula molecular | C4 2H8 H N O |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | Morpholine-2,2,3,3,5,5,6,6-d8 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C4H9NO/c1-3-6-4-2-5-1/h5H,1-4H2/i1D2,2D2,3D2,4D2 |
| SMILES | [2H]C1([2H])NC([2H])([2H])C([2H])([2H])OC1([2H])[2H] |
| Nombre IUPAC | 2,2,3,3,5,5,6,6-octadeuteriomorfolina |
| Peso molecular (g/mol) | 95.17 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 95.1186 |