Learn More
Morfolina, + 99 %, pura, Fisher Chemical
Código de producto. 10498600 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
Envase:
Frasco de vidrio con recubrimiento de plástico
Tamaño de la unidad:
500 ML
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10498600 500 mL Frasco de vidrio con recubrimiento de plástico 500 ML
1 options
Código de producto. 10498600 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor M/5750/PB08
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
CAS 110-91-8
Punto de fusión -5°C
Color Incolora
Punto de ebullición 126°C
Envase Frasco de vidrio con recubrimiento de plástico
Fórmula molecular C4H9NO
Número MDL MFCD00005972
Cantidad 500 mL
Sinónimo 1-oxa-4-azacyclohexane, tetrahydro-1,4-oxazine, diethylene oximide, diethylenimide oxide, diethyleneimide oxide, drewamine, diethylene imidoxide, tetrahydro-p-oxazine, tetrahydro-2h-1,4-oxazine, p-isoxazine, tetrahydro
Clave InChI YNAVUWVOSKDBBP-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1COCCN1
Nombre IUPAC morfolina
Peso molecular (g/mol) 87.12
PubChem CID 8083
Densidad del vapor 3
ChEBI CHEBI:34856
Viscosidad 2.23cp at 20°C
Formula Weight (peso de la fórmula) 87.12g/mol
Presión de vapor 11mbar at 20°C
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Morpholine
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
  • H311-Tóxico en contacto con la piel.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.