Learn More
Morfolina, +99 %, extrapuro, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10185633 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mL
1 L
2.5 L
10 L
Envase:
Frasco de vidrio
Tambor de plástico
Tamaño de la unidad:
1 LT
10 LT
2,5 LT
5 ML
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10185633 10 L Tambor de plástico 10 LT
10282502 5 mL Frasco de vidrio 5 ML
10397900 1 L Frasco de vidrio 1 LT
10225920 2.5 L Frasco de vidrio 2,5 LT
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10185633 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 158680100
Solicitar formato a granel o personalizado
Morfolina, +99 %, C4H9NO, número CAS-110-91-8, 1-oxa-4-azaciclohexano, óxido de dietileneimida, óxido de dietileno, oximida de dietileno, óxido de dietilenimida, drewamine, p-isoxacina, tetrahidro, tetrahidro-1,4-oxacina, tetrahidro-2h-1,4-oxacina, tetrahidro-p-oxacina, 1 l, 99 % mín. (GC), 27, 5
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 110-91-8
Fórmula molecular C4H9NO
Peso molecular (g/mol) 87.12
Número MDL MFCD00005972
Clave InChI YNAVUWVOSKDBBP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-oxa-4-azacyclohexane, tetrahydro-1,4-oxazine, diethylene oximide, diethylenimide oxide, diethyleneimide oxide, drewamine, diethylene imidoxide, tetrahydro-p-oxazine, tetrahydro-2h-1,4-oxazine, p-isoxazine, tetrahydro
PubChem CID 8083
ChEBI CHEBI:34856
Nombre IUPAC morfolina
SMILES C1COCCN1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Morpholine
% mín. CAS 99.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión -5.0°C
Densidad 0.9900g/mL
Punto de ebullición 126.0°C to 130.0°C
Temperatura de inflamación 32°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99% min. (GC)
Envase Tambor de plástico
Índice de refracción 1.4530 to 1.4550
Cantidad 10 L
Beilstein 27, 5
Fieser 01,705; 11,352; 13,14
Índice Merck 15, 6362
Gravedad específica 0.99
Información de solubilidad Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in methanol, ethanol, acetone, benzene,, ether, castor oil, ethylene glycol, 2-hexanone,, linseed oil, turpentine, pine oil
Viscosidad 2.23 mPa.s (20°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 87.12
Porcentaje de pureza 99+%
Grado Extra puro
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Morpholine
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H311-Tóxico en contacto con la piel.
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.