Learn More
Morfolina, 99+ %, reactivo ACS, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10055710 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
2.50 Kg
5 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10055710 5 g Frasco de vidrio 5 g
10209940 500 g Frasco de vidrio 500 g
10258853 2.5 kg Frasco de vidrio 2.50 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10055710 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 415160050
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 110-91-8 | C4H9NO | 87.12 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 110-91-8
Fórmula molecular C4H9NO
Peso molecular (g/mol) 87.12
Número MDL MFCD00005972
Clave InChI YNAVUWVOSKDBBP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-oxa-4-azacyclohexane, tetrahydro-1,4-oxazine, diethylene oximide, diethylenimide oxide, diethyleneimide oxide, drewamine, diethylene imidoxide, tetrahydro-p-oxazine, tetrahydro-2h-1,4-oxazine, p-isoxazine, tetrahydro
PubChem CID 8083
ChEBI CHEBI:34856
Nombre IUPAC morfolina
SMILES C1COCCN1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Morpholine
Nombre de nota 99+%
% mín. CAS 99.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión -5.0°C
Densidad 0.9900g/mL
Punto de ebullición 126.0°C to 130.0°C
Temperatura de inflamación 32°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99+%
Envase Frasco de vidrio
Índice de refracción 1.4530 to 1.4550
Cantidad 5 g
Beilstein 27, 5
Fieser 01,705; 11,352; 13,14
Índice Merck 15, 6362
Gravedad específica 0.99
Información de solubilidad Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in methanol, ethanol, acetone, benzene,, ether, castor oil, ethylene glycol, 2-hexanone,, linseed oil, turpentine, pine oil
Viscosidad 2.23 mPa.s (20°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 87.12
Presión de vapor 11mbar at 20°C
Porcentaje de pureza 99+%
Grado Reactivo ACS
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Morpholine
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H311-Tóxico en contacto con la piel.
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.