Learn More
Hidroyoduro de morfolina-4-carboximidamida, Thermo Scientific™
Código de producto. 10095182
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10095182 250 mg 250 miligramos
10463163 1 g 1 g
10492484 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10095182 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor KM00640CB
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 102392-87-0
Fórmula molecular C5H12IN3O
Peso molecular (g/mol) 257.075
Clave InChI LJQSGLRGQQZIMF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo morpholine-4-carboximidamide hydroiodide, c5h11n3o.hi, morpholine-4-carboxamidine, iodide, morpholine-4-carboxamidine hydroiodide
PubChem CID 2778396
Nombre IUPAC morfolina-4-carboximidamida;hidroyoduro
SMILES C1COCCN1C(=N)N.I
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Morpholine-4-carboximidamide hydroiodide
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 257.07
Porcentaje de pureza Tech.
Grado Técnico