Learn More
Hidrobromuro de morfolina-4carboxamidina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11450421
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11450421 100 g 100 g
11438867 5 g 5 g
11448867 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11450421 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A19985.22
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 13-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 157415-17-3 | C5H12BrN3O | 210.075 g/mol
It is used as an active pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se utiliza como intermediario farmacéutico activo.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Higroscópico. Almacenar lejos de agentes oxidantes, agua/humedad. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar fresco, seco y bien ventilado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 157415-17-3
Fórmula molecular C5H12BrN3O
Peso molecular (g/mol) 210.075
Número MDL MFCD00051994
Clave InChI IOHSDHMCZXCESZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo morpholine-4-carboximidamide hydrobromide, morpholinoformamidine hydrobromide, 4-morpholinylformamidine hydrobromide, morpholine-4-carboxamidine hydrobromide, 4-morpholinecarboximidamide, monohydrobromide, acmc-20adpt, morpholine-4-carboxamidine, bromide, morpholin-4-carboxamidine hydrobromide
PubChem CID 2806564
Nombre IUPAC Morfolina-4-carboximidamida; hidrobromuro
SMILES C1COCCN1C(=N)N.Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Morpholine-4-carboxamidine hydrobromide
Punto de fusión ∼155°C to 165°C
Cantidad 100 g
Beilstein 7389038
Sensibilidad Hygroscopic
Información de solubilidad Soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 210.08
Porcentaje de pureza 98%