Learn More
Morfolina-4-carbotioamida, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10295604
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
10 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
250 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10295604 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
10492444 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
10125343 10 g Frasco de vidrio ámbar 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10295604 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor RB00140CB
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-08-2026
Añadir a la cesta
CAS 14294-10-1
Fórmula molecular C5H10N2OS
Peso molecular (g/mol) 146.21
Número MDL MFCD00178434
Clave InChI GSLBUBZXFUYMSW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-morpholinecarbothioamide, 1-morpholinethiocarboximide, 4-morpholinethiocarboxamide, morpholine-4-carbothioic acid amide, aminomorpholin-4-ylmethane-1-thione, thiocarbamoylmorpholine, morpholine-4-carbothioicacidamide, 4-amino thiocarbonyl morpholine
PubChem CID 2393544
Nombre IUPAC morfolina-4-carbotioamida
SMILES NC(=S)N1CCOCC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Morpholine-4-carbothioamide
% mín. CAS 97.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 146.21
Porcentaje de pureza 97%