Learn More
Morfolina-4-carbaldehído, Mikromol™
Código de producto. 30051089
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
30051089 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 30051089 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0267.07
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Morfolina-4-carbaldehído
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material morpholine-4-carbaldehyde
CAS 4394-85-8
Nombres de analitos o componentes morpholine-4-carbaldehyde
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C5 H9 N O2
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Molsidomine Imp. D (EP), Molsidomine Impurity D
Fórmula InChI InChI=1S/C5H9NO2/c7-5-6-1-3-8-4-2-6/h5H,1-4H2
SMILES O=CN1CCOCC1
Nombre IUPAC morfolina-4-carbaldehído
Peso molecular (g/mol) 115.13
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 115.0633 g/mol