Learn More
Morfolina-2,2,3,3,5,5,6,6-d8, CDN
Código de producto. 30319753
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.5 g
1 g
Tamaño de la unidad:
0.50 g
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30319753 0.5 g 0.50 g
30315487 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30319753 Proveedor CDN N.º de proveedor CDND18950.5G
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Descubra más de 4000 compuestos deuterados de alta calidad, con envío directo desde stock para mayor rapidez. Ofrecemos muchas API únicas, incluidos ingredientes farmacéuticos activos, nitrosoaminas, aminoácidos, esteroides, gases, pesticidas y ácidos grasos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Morpholine D8
CAS 342611-02-3
Fórmula molecular C4 2H8 H N O
Cantidad 0.5 g
Sinónimo Morpholine-2,2,3,3,5,5,6,6-d8
Fórmula InChI InChI=1 S/C4H9NO/c1-3-6-4-2-5-1/h5H,1-4H2/i1D2,2D2,3D2,4D2
SMILES [2 H]C1([2 H])NC([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])OC1([2 H])[2 H]
Nombre IUPAC 2,2,3,3,5,5,6,6-octadeuteriomorfolina
Peso molecular (g/mol) 95.17
Formula Weight (peso de la fórmula) 95.1186 g/mol
Porcentaje de pureza 98 atom % D, min 98% Chemical Purity