Learn More
Ácido morfolin-4-il acético, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Morpholin-4-yl Acetic Acid |
| CAS | 3235-69-6 |
| Fórmula molecular | C6H11NO3 |
| Cantidad | 10 g |
| Sinónimo | 2-(4-Morpholinyl)acetic Acid, 2-(Morpholino)acetic Acid, 4-Morpholinoacetic Acid, N-(Carboxymethyl)morpholine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H11NO3/c8-6(9)5-7-1-3-10-4-2-7/h1-5H2,(H,8,9) |
| SMILES | O=C(CN1CCOCC1)O |
| Nombre IUPAC | Ácido 2-morfolinoacético |
| Peso molecular (g/mol) | 145.16 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 145.07 |