Learn More
Morfolin-3-ona, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15569523 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15569523 1 g 1 g
15579523 5 g 5 g
15589523 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15569523 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 460530010
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 109-11-5 | C4H7NO2 | 101.11 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 109-11-5
Fórmula molecular C4H7NO2
Peso molecular (g/mol) 101.11
Número MDL MFCD00631009
Clave InChI VSEAAEQOQBMPQF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-morpholinone, 3-ketomorpholine, morpholinone, morpholine-3-one, 3-oxomorpholine, 3-oxo-morpholine, acmc-1bpa5, ksc180o3n, morpholin-3-one; 3-morpholone
PubChem CID 66953
Nombre IUPAC morfolin-3-ona
SMILES O=C1COCCN1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Morpholin-3-one
Punto de fusión 106.0°C to 108.0°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 101.11
Porcentaje de pureza 98%
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Morpholin-3-one
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.