Learn More
Ácido morfolin-2-ilmetil-carbámico tert-butil éster, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10238903
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10238903 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
10602685 5 g Frasco de vidrio ámbar 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10238903 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor MO08372DA
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 173341-02-1
Fórmula molecular C10H20N2O3
Peso molecular (g/mol) 216.28
Número MDL MFCD06808588,MFCD12545849,MFCD12545850
Clave InChI IYHJNCQAADULQE-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo tert-butyl morpholin-2-ylmethyl carbamate, tert-butyl morpholin-2-ylmethylcarbamate, 2-n-boc-aminomethylmorpholine, tert-butyl n-morpholin-2-ylmethyl carbamate, tert-butyl morpholin-2-yl methyl carbamate, morpholin-2-ylmethyl-carbamic acid tert-butyl ester, carbamic acid,n-2-morpholinylmethyl-, 1,1-dimethylethyl ester, carbamic acid, n-2-morpholinylmethyl-, 1,1-dimethylethyl ester, n-boc-morpholine-2-methanamine, 2-n-boc-aminomethyl morpholine
PubChem CID 19081107
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NCC1CNCCO1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Morpholin-2-ylmethyl-carbamic acid tert-butyl ester
% mín. CAS 97.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Nombre IUPAC tert-butil N-(morfolin-2-ilmetil)carbamato
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 216.28
Porcentaje de pureza 97%