Learn More
Morfolin-2-ona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Morpholin-2-one |
| CAS | 4441-15-0 |
| Fórmula molecular | C4 H7 N O2 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | 2-Morpholinone |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C4H7NO2/c6-4-3-5-1-2-7-4/h5H,1-3H2 |
| SMILES | O=C1CNCCO1 |
| Nombre IUPAC | morfolina-2-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 101.104 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 101.0477 |