Learn More
Clorhidrato de moroxidina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Moroxydine Hydrochloride |
| CAS | 3160-91-6 |
| Fórmula molecular | C6 H13 N5 O . Cl H |
| Cantidad | 25 g |
| Sinónimo | Moroxydine Hydrochloride, 4-Morpholinecarboximidamide, N-(aminoiminomethyl)-, hydrochloride (1:1), 4-Morpholinecarboxamidine, N-amidino-, monohydrochloride (8CI), 4-Morpholinecarboximidamide, N-(aminoiminomethyl)-, monohydrochloride (9CI), Guanidine, 4-morpholinecarboximidoyl-, hydrochloride (6CI), 4-(Amidinoamidino)morpholine hydrochloride, ABOB hydrochloride, Flumidin, Malinguchlorate, Miejunging, Moroxydine hydrochloride, Morpholinobiguanide hydrochloride, Morpholinobiguanide monohydrochloride, N1,N1-Anhydrobis(β-hydroxyethyl)biguanide hydrochloride, Spenitol, Virusmin, Virustat |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H13N5O.ClH/c7-5(8)10-6(9)11-1-3-12-4-2-11;/h1-4H2,(H5,7,8,9,10);1H |
| SMILES | Cl.NC(=N)NC(=N)N1CCOCC1 |
| Nombre IUPAC | N-carbamimidoilmorfolina-4-carboximidamida;clorhidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 207.66 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 207.0887 |