Learn More
Moroxydine hydrochloride, MedChemExpress
Código de producto. 16498478
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
1 g
5 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
100 miligramos
5 g
500 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16498478 10 g 10 g
16490918 5 g 5 g
16472126 500 mg 500 miligramos
16448296 100 mg 100 miligramos
16412169 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 16498478 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB0420A
MedChemExpress Moroxydine hydrochloride (ABOB hydrochloride) is a synthetic antiviral compound chemically belonging to the series of the heterocyclic biguanidines.
Moroxydine hydrochloride (ABOB hydrochloride) is a synthetic antiviral compound chemically belonging to the series of the heterocyclic biguanidines.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Moroxydine hydrochloride
Forma física Solid
CAS 3160-91-6
Color Blanco
Cantidad 10 g
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C6H14ClN5O
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-anti-virus
Sinónimo ABOB hydrochloride
Información de solubilidad H2O : ≥ 100 mg/mL (481.56 mM) ∣DMSO : 50 mg/mL (240.78 mM; Need ultrasonic)
SMILES N=C(N1CCOCC1)NC(N)=N.Cl
Peso molecular (g/mol) 207.66
Formula Weight (peso de la fórmula) 207.66
Porcentaje de pureza 99.57%