Learn More
Clorhidrato de moroxidina, LoGiCal
Código de producto. 30463111
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30463111 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30463111 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR1749.00
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Moroxydine Hydrochloride
CAS 3160-91-6
Nombres de analitos o componentes Moroxydine Hydrochloride
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C6 H13 N5 O . Cl H
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Moroxydine Hydrochloride, 4-Morpholinecarboximidamide, N-(aminoiminomethyl)-, hydrochloride (1:1), 4-Morpholinecarboxamidine, N-amidino-, monohydrochloride (8CI), 4-Morpholinecarboximidamide, N-(aminoiminomethyl)-, monohydrochloride (9CI), Guanidine, 4-morpholinecarboximidoyl-, hydrochloride (6CI), 4-(Amidinoamidino)morpholine hydrochloride, ABOB hydrochloride, Flumidin, Malinguchlorate, Miejunging, Moroxydine hydrochloride, Morpholinobiguanide hydrochloride, Morpholinobiguanide monohydrochloride, Spenitol, Virusmin, Virustat, N1,N1-Anhydrobis(beta-hydroxyethyl)biguanide hydrochloride
Fórmula InChI InChI=1S/C6H13N5O.ClH/c7-5(8)10-6(9)11-1-3-12-4-2-11;/h1-4H2,(H5,7,8,9,10);1H
Tipo de solución Neat
SMILES Cl.NC(=N)NC(=N)N1CCOCC1
Nombre IUPAC N-carbamimidoilmorfolina-4-carboximidamida;clorhidrato
Industry Type Clinical Testing
Peso molecular (g/mol) 207.66
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 207.0887 g/mol