Learn More
Moroxidina-d8 Cloruro, TRC
Código de producto. 30134746
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30134746 10 mg 10 miligramos
17997659 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30134746 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM65175210MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2469734-82-3
Fórmula molecular C6H5D8N5O .HCl
Peso molecular (g/mol) 215.71
Sinónimo N-[Imino(4-morpholinyl)methyl]guanidine Hydrochloride-d8, N1,N1-Anhydrobis(β-hydroxyethyl)biguanide Hydrochloride-d8, SKF 8898A Hydrochloride-d8, Vironil Hydrochloride-d8, Virugon Hydrochloride-d8, Virumin Hydrochloride-d8, Wirumin Hydrochloride-d8, 4-Morpholinecarboximidoylguanidine Hydrochloride-d8, ABOB Hydrochloride-d8, JD 1022 Hydrochloride-d8, N-Amidino-4-morpholinecarboxamidine Hydrochloride-d8, N-(Aminoiminomethyl)-4-morpholinecarboximidamide Hydrochloride-d8
Nombre IUPAC N-carbamimidilmorfolina-d8-4-carboximidamida hidrocloruro
SMILES N=C(NC(N)=N)N1C([2H])([2H])C([2H])([2H])OC([2H])([2H])C1([2H])[2H].Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Moroxydine-d8 Hydrochloride
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C6H13N5O.ClH/c7-5(8)10-6(9)11-1-3-12-4-2-11;/h1-4H2,(H5,7,8,9,10);1H/i1D2,2D2,3D2,4D2;
Formula Weight (peso de la fórmula) 215.14
Porcentaje de pureza >95%