Learn More
Morinidazole (R enantiomer), MedChemExpress
Description
Morinidazole R enantiomer is the R-enantiomer of Morinidazole. Morinidazole is a new 5-nitroimidazole class antimicrobial agent. Morinidazole R enantiomer is the less active enantiomer.
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | Morinidazole (R enantiomer) |
| Forma física | Solid |
| CAS | 898230-59-6 |
| Color | Amarillo claro |
| Cantidad | 5 mg |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C11H18N4O4 |
| Para utilizar con (aplicación) | COVID-19-immunoregulation |
| Sinónimo | R-Morinidazole |
| Información de solubilidad | DMSO : ≥ 100 mg/mL (369.97 mM) |
| Show More |