Learn More
Morinidazole, MedChemExpress
Descripción
Morinidazole is a novel 5-nitroimidazole antimicrobial drug that undergoes extensive metabolism in humans via N+-glucuronidation and sulfation, for the treatment of bacterial infections including appendicitis and pelvic inflammatory disease (PID) caused by anaerobic bacteria.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Morinidazole |
| Forma física | Solid |
| CAS | 92478-27-8 |
| Color | Off-White |
| Cantidad | 5 mg |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C11H18N4O4 |
| Para utilizar con (aplicación) | COVID-19-immunoregulation |
| Información de solubilidad | DMSO : ≥ 100 mg/mL (369.97 mM) |
| SMILES | OC(CN1C([N+]([O-])=O)=CN=C1C)CN2CCOCC2 |
| Mostrar más |