Learn More
Clorhidrato de morinamida, Mikromol™
Descripción
Clorhidrato de morinamida
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Morinamide Hydrochloride |
| CAS | 1473-73-0 |
| Nombres de analitos o componentes | Morinamide Hydrochloride |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C10 H14 N4 O2 . Cl H |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | 2-Pyrazinecarboxamide, N-(4-morpholinylmethyl)-, hydrochloride (1:1), Pyrazinecarboxamide, N-(4-morpholinylmethyl)-, monohydrochloride (9CI), Pyrazinecarboxamide, N-(morpholinomethyl)-, monohydrochloride (8CI), B 2311, Morinamide hydrochloride, Morphazinamide hydrochloride, Piazofolina |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H14N4O2.ClH/c15-10(9-7-11-1-2-12-9)13-8-14-3-5-16-6-4-14;/h1-2,7H,3-6,8H2,(H,13,15);1H |
| SMILES | Cl.O=C(NCN1CCOCC1)c2cnccn2 |
| Nombre IUPAC | N-(morfolin-4-ilmetil)pirazina-2-carboxamida;clorhidrato |
| Mostrar más |