Learn More
Clorhidrato de morinamida, LoGiCal
Código de producto. 30458558
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30458558 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30458558 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR3142.00
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Morinamide Hydrochloride
CAS 1473-73-0
Nombres de analitos o componentes Morinamide Hydrochloride
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C10 H14 N4 O2 . Cl H
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo 2-Pyrazinecarboxamide, N-(4-morpholinylmethyl)-, hydrochloride (1:1), Pyrazinecarboxamide, N-(4-morpholinylmethyl)-, monohydrochloride (9CI), Pyrazinecarboxamide, N-(morpholinomethyl)-, monohydrochloride (8CI), B 2311, Morinamide hydrochloride, Morphazinamide hydrochloride, Piazofolina
Fórmula InChI InChI=1S/C10H14N4O2.ClH/c15-10(9-7-11-1-2-12-9)13-8-14-3-5-16-6-4-14;/h1-2,7H,3-6,8H2,(H,13,15);1H
Tipo de solución Neat
SMILES Cl.O=C(NCN1CCOCC1)c2cnccn2
Nombre IUPAC N-(morfolin-4-ilmetil)pirazina-2-carboxamida;clorhidrato
Industry Type Clinical Testing
Peso molecular (g/mol) 258.7
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 258.0884 g/mol