Learn More
Morín, MP Biomedicals™
Código de producto. 11494921 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
11494921 5 g
11404931 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11494921 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0215573305
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-12-2026
CAS 480-16-0
Fórmula molecular C15H10O7
Peso molecular (g/mol) 302.238
Clave InChI YXOLAZRVSSWPPT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo morin, aurantica, calico yellow, al-morin, toxylon pomiferum, bois d,arc, morin hydrate, 2',3,4',5,7-pentahydroxyflavone, osage orange, osage orange extract
PubChem CID 5281670
ChEBI CHEBI:75092
Nombre IUPAC 2-(2,4-dihidroxifenil)-3,5,7-trihidroxicromen-4-ona
SMILES C1=CC(=C(C=C1O)O)C2=C(C(=O)C3=C(C=C(C=C3O2)O)O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Morin
Color Amarillo a marrón
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 302.2
Forma física Polvo