Learn More
Hidrato de Morin, TRC
Código de producto. 30469254
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30469254 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 30469254 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM6308135G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Morin Hydrate
CAS 654055-01-3
Fórmula molecular C15 H10 O7 . H2 O
Cantidad 5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C15H10O7.H2O/c16-6-1-2-8(9(18)3-6)15-14(21)13(20)12-10(19)4-7(17)5-11(12)22-15;/h1-5,16-19,21H;1H2
SMILES O.OC1=C(Oc2cc(O)cc(O)c2C1=O)c3ccc(O)cc3O
Nombre IUPAC 2-(2,4-dihidroxifenilo)-3,5,7-trihidroxicromen-4-ona; hidrato
Peso molecular (g/mol) 320.251
Formula Weight (peso de la fórmula) 320.053