Learn More
Hidrato de morina, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10633732 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
10 g
50 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
10 g
5 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10633732 10 g Frasco de vidrio 10 g
10589643 5 g Frasco de vidrio 5 g
10474575 50 g Frasco de vidrio 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10633732 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 354000100
ChemsChrom Mega Deals
Usar código promocional 27993
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 654055-01-3 | C15H10O7 | 302.24 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Indicador
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 654055-01-3 , 480-16-0
Fórmula molecular C15H10O7
Peso molecular (g/mol) 302.24
Número MDL MFCD00217054
Clave InChI YXOLAZRVSSWPPT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo morin hydrate, morinhydrate, bois d,arc hydrate, 2-2,4-dihydroxyphenyl-3,5,7-trihydroxy-4h-chromen-4-one hydrate, morin hydrate, powder, morin flavonol, morin hydrate aurantica, 2-2,4-dihydroxyphenyl-3,5,7-trihydroxy-chromen-4-one hydrate, 2 inverted exclamation marka,3,4 inverted exclamation marka,5,7-pentahydroxyflavone
PubChem CID 16219651
Nombre IUPAC 2-(2,4-dihidroxifenilo)-3,5,7-trihidroxicromen-4-ona; hidrato
SMILES OC1=CC(O)=C(C=C1)C1=C(O)C(=O)C2=C(O)C=C(O)C=C2O1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Morin hydrate
Punto de fusión 300.0°C
Color Amarillo a marrón
Espectro infrarrojo Auténtico
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 10 g
Beilstein 18, 239
Índice Merck 14, 6269
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: slightly soluble in boiling water, soluble in organic solvents
Formula Weight (peso de la fórmula) 302.24
Forma física Polvo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Morin hydrate
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P391-Recoger el vertido.
  • P501-Eliminar el contenido/el recipiente en una planta de elimin.