Learn More
Moricizina, TRC
Código de producto. 30475650
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30475650 50 mg 50 miligramos
30468580 10 mg 10 miligramos
30475348 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30475650 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM63502550MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 31883-05-3
Fórmula molecular C22H25N3O4S
Peso molecular (g/mol) 427.52
Sinónimo N-[10-[3-(4-morpholinyl)-1-oxopropyl]-10H-phenothiazin-2-yl]Carbamic Acid Ethyl Ester, 10-(3-Morpholinopropionyl)phenothiazine-2-carbamic Acid Ethyl Ester, Ethyl 10-(beta-N-Morpholinylpropionyl)phenothiazine-2-carbamate, Ethyl 10-(beta-Morpholinopropionyl)phenothiazine-2-carbamate, G 214, Moracizine
Nombre IUPAC Etil-[10-(3-morfolina 4-ilpropanoil)fenotiazina-2-il]carbamato
SMILES CCOC(=O)Nc1ccc2Sc3ccccc3N(C(=O)CCN4CCOCC4)c2c1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Moricizine
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C22H25N3O4S/c1-2-29-22(27)23-16-7-8-20-18(15-16)25(17-5-3-4-6-19(17)30-20)21(26)9-10-24-11-13-28-14-12-24/h3-8,15H,2,9-14H2,1H3,(H,23,27)
Formula Weight (peso de la fórmula) 427.1566