Learn More
Mordant Yellow 10 (Grado Técnico), TRC
Código de producto. 30179463
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30179463 1 g 1 g
30179269 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30179463 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM6350001G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6054-99-5
Fórmula molecular C13 H8 N2 O6 S . 2 Na
Peso molecular (g/mol) 366.26
Sinónimo 2-Hydroxy-5-[2-(4-sulfophenyl)diazenyl]benzoic Acid Disodium Salt, 2-Hydroxy-5-[(4-sulfophenyl)azo]benzoic Acid Disodium Salt, C.I. Mordant Yellow 10 Disodium salt, Acid Chrome Yellow, Acid Mordant Dark Yellow GG, Acid Mordant Yellow 2G, Acidic Medium Dark Yellow GG, C.I. 14010, Chrome Yellow 2J, Chrome Yellow DF, Chrome Yellow K, Cromal Yellow S, Diacromo Yellow 2G, Durochrome Yellow 2G, Eniacromo Yellow GR, Fast Chrome Yellow GD, Hispacrom Yellow 2GS, Kenachrome Yellow MD, Lighthouse Chrome Yellow MD, MY 10, Magracrom Yellow, Mordant Yellow 10, Mordant Yellow GG, Ponsol Yellow SWR, Solochrome Yellow 2G, Solochrome Yellow 2GS, Superchrome Yellow 2G, Tertrochrome Yellow R, Tulachrome Yellow GG, Sulfasalazine Impurity I;
Nombre IUPAC disodio; 2-hidroxi-5-[(E)-(4-sulfonatofenil)diazenil]benzoato
SMILES [Na+].[Na+].Oc1ccc(cc1C(=O)[O-])N=Nc2ccc(cc2)S(=O)(=O)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Mordant Yellow 10
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C13H10N2O6S.2Na/c16-12-6-3-9(7-11(12)13(17)18)15-14-8-1-4-10(5-2-8)22(19,20)21;;/h1-7,16H,(H,17,18)(H,19,20,21);;/q;2*+1/p-2/b15-14+;;
Formula Weight (peso de la fórmula) 365.9898