Learn More
Mordant Black 11 (Grado Técnico), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Eriochrome Black T |
| CAS | 1787-61-7 |
| Fórmula molecular | C20 H12 N3 O7 S . Na |
| Cantidad | 10 g |
| Sinónimo | Mordant Black 11 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C20H13N3O7S.Na/c24-17-10-18(31(28,29)30)15-9-12(23(26)27)6-7-14(15)19(17)22-21-16-8-5-11-3-1-2-4-13(11)20(16)25;/h1-10,24-25H,(H,28,29,30);/q;+1/p-1/b22-21+; |
| SMILES | [Na+].Oc1cc(c2cc(ccc2c1N=Nc3ccc4ccccc4c3O)[N+](=O)[O-])S(=O)(=O)[O-] |
| Nombre IUPAC | sodio; 3-hidroxi-4-[(E)-(1-hidroxinaftaleno-2-il)diazenilo]-7-nitronaftaleno-1-sulfonato |
| Peso molecular (g/mol) | 461.38 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 461.0294 |