Learn More
Morazone, TRC
Código de producto. 30135804
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30135804 100 mg 100 miligramos
30003418 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30135804 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM630800100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6536-18-1
Fórmula molecular C23 H27 N3 O2
Peso molecular (g/mol) 377.48
Sinónimo 3H-Pyrazol-3-one, 1,2-dihydro-1,5-dimethyl-4-[(3-methyl-2-phenyl-4-morpholinyl)methyl]-2-phenyl-, Antipyrine, 4-[(3-methyl-2-phenylmorpholino)methyl]- (6CI,8CI), 4-[(3-Methyl-2-phenylmorpholino)methyl]antipyrine, Morazone, NSC 292156, Novartrina, Orsimon, R 445, Tarugan
Nombre IUPAC 1,5-dimetil-4-[(3-metil-2-fenilmorfolina 4-il)metil]-2-fenilpirazol-3-una
SMILES CC1C(OCCN1CC2=C(C)N(C)N(C2=O)c3ccccc3)c4ccccc4
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Morazone
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C23H27N3O2/c1-17-21(23(27)26(24(17)3)20-12-8-5-9-13-20)16-25-14-15-28-22(18(25)2)19-10-6-4-7-11-19/h4-13,18,22H,14-16H2,1-3H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 377.2103