Learn More
Morantel Tartrate, TRC
Código de producto. 30005983
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
250 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30005983 250 mg 250 miligramos
17991345 100 mg 100 miligramos
17914745 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 30005983 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCM630350250MG
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 26155-31-7
Fórmula molecular C12 H16 N2 S . C4 H6 O6
Peso molecular (g/mol) 370.42
Sinónimo Morantel hydrogen tartrate, 1-Methyl-2-[(E)-2-(3-methylthiophen-2-yl)ethenyl]-1,4,5,6-tetrahydropyrimidine hydrogen tartrate, Pyrimidine, 1,4,5,6-tetrahydro-1-methyl-2-[(2E)-2-(3-methyl-2-thienyl)ethenyl]-, (2R,3R)-2,3-dihydroxybutanedioate (1:1), Pyrimidine, 1,4,5,6-tetrahydro-1-methyl-2-[2-(3-methyl-2-thienyl)ethenyl]-, (E)-, [R-(R*,R*)]-2,3-dihydroxybutanedioate (1:1), Pyrimidine, 1,4,5,6-tetrahydro-1-methyl-2-[2-(3-methyl-2-thienyl)vinyl]-, (E)-, tartrate (1:1) (8CI), Banminth II, CP 12009-18, Greenguard, Morantel tartrate, Morantrel tartrate, Rumatel, UK 2964-18
Nombre IUPAC (2R,3R)-2,3-ácido dihidroxibutanedioico; 1-metil-2-[(E)-2-(3-metiltiofeno-2-il)etelitilo]-5,6-dihidro-4H-pirimidina
SMILES CN1CCCN=C1\C=C\c2sccc2C.O[C@H]([C@@H](O)C(=O)O)C(=O)O
Specifica
Nombre del producto químico o material Morantel tartrate
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C12H16N2S.C4H6O6/c1-10-6-9-15-11(10)4-5-12-13-7-3-8-14(12)2;5-1(3(7)8)2(6)4(9)10/h4-6,9H,3,7-8H2,1-2H3;1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10)/b5-4+;/t;1-,2-/m.1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 370.1199
Porcentaje de pureza >95%