Learn More
Citrato de Morantel, TRC
Código de producto. 30011570
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
250 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30011570 1 g 1 g
30009590 250 mg 250 miligramos
17972455 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30011570 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM6303531G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 69525-81-1
Fórmula molecular C12H16N2S • C6H8O7
Peso molecular (g/mol) 220.3319212
Sinónimo 1,4,5,6-Tetrahydro-1-methyl-2-[(1E)-2-(3-methyl-2-thienyl)ethenyl]pyrimidine 2-Hydroxy-1,2,3-propanetricarboxylate;
Nombre IUPAC 2-hidroxipropano-1,2,3-ácido tricarboxílico; 1-metil-2-[(E)-2-(3-metiltiofeno-2-il)etelitilo]-5,6-dihidro-4H-pirimidina
SMILES CC(C=CS1)=C1/C=C/C2=NCCCN2C.O=C(CC(C(O)=O)(O)CC(O)=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Morantel Citrate
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C12H16N2S.C6H8O7/c1-10-6-9-15-11(10)4-5-12-13-7-3-8-14(12)2;7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10/h4-6,9H,3,7-8H2,1-2H3;13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12)/b5-4+;
Formula Weight (peso de la fórmula) 412.1304