Learn More
MOPSO, sal sódica, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 16564214 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16564214 25 g 25 g
16574214 100 g 100 g
16584214 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16564214 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 462140250
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 79803-73-9 | C7H14NNaO5S | 247.24 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 79803-73-9
Fórmula molecular C7H14NNaO5S
Peso molecular (g/mol) 247.24
Clave InChI WSFQLUVWDKCYSW-UHFFFAOYNA-M
Nombre IUPAC sodio 2-hidroxi-3-(morfolin-4-il)propano-1-sulfonato
SMILES [Na+].OC(CN1CCOCC1)CS([O-])(=O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material MOPSO sodium salt
Cantidad 25 g
Información de solubilidad Solubility aq. soln.: 500 g/L