Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | MOPSO |
| CAS | 79803-73-9 |
| Color | Blanco |
| Forma física | Powder |
| Cantidad | 100 g |
| Fórmula molecular | C7H14NNaO5S |
| Sinónimo | sodium 2-hydroxy-3-morpholinopropane-1-sulfonate, mopso sodium salt, 3-morpholino-2-hydroxypropanesulfonic acid sodium salt, 3-n-morpholinyl-2-hydroxypropanesulfonic acid sodium salt, sodium 2-hydroxy-3-morpholin-4-yl propane-1-sulfonate, mopso sodium salt titration, mopso, 0.2m buffer solution, ph 6.0, mopso, 0.2m buffer solution, ph 6.5, mopso, 0.2m buffer solution, ph 7.0, mopso, 0.2m buffer solution, ph 7.5 |
| Clave InChI | WSFQLUVWDKCYSW-UHFFFAOYSA-M |
| Nombre IUPAC | sodio;2-hidroxi-3-morfolina-4-ilpropano-1-sulfonato |
| Peso molecular (g/mol) | 247.241 |
| Mostrar más |